Tlačiť
Methyl-3-chloro-5-nitrobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-chloro-5-nitrobenzoate, 3-Chloro-5-nitrobenzoic acid methyl ester
OR6112-1G OR6112-5G OR6112-250MG
APOSOR6112-1GEA 142 EUR
APOSOR6112-1G APOSOR6112-5G APOSOR6112-250MG
Methyl-3-chloro-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-chloro-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
Teplota varu: 314 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01529623
Číslo CAS: 36138-28-0