Tlačiť
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR61112-10G OR61112-1G OR61112-5G
APOSOR61112-10GEA 423.79 EUR
APOSOR61112-10G APOSOR61112-1G APOSOR61112-5G
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Mw: 192.99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09909611
Číslo CAS: 87600-98-4