Tlačiť
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6108-100G OR6108-25G OR6108-5G
APOSOR6108-100GEA 274.77 EUR
APOSOR6108-100G APOSOR6108-25G APOSOR6108-5G
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
3-Chloro-2-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
Teplota tavenia: 165…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01936479
Číslo CAS: 22841-92-5