Tlačiť
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61079-100G OR61079-25G OR61079-500G
APOSOR61079-100GEA 41.66 EUR
APOSOR61079-100G APOSOR61079-25G APOSOR61079-500G
4-(Chloromethyl)benzonitrile
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
Mw: 151.60 g/mol
Teplota varu: 179 °C/50mmHg
Teplota tavenia: 77…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019761
Číslo CAS: 874-86-2
OSN: 3261
ADR: 8 II