Tlačiť
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,3,4-Trichloroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 3,4-Dichlorophenacyl chloride, 2,3',4'-Trichloroacetophenone
OR61073-25G OR61073-5G
APOSOR61073-25GEA 171.28 EUR
APOSOR61073-25G APOSOR61073-5G
ω,3,4-Trichloroacetophenone 95%
ω,3,4-Trichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₃O
Teplota varu: 171…173 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 46…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03970382
Číslo CAS: 42981-08-8
OSN: 1759
ADR: 8,III