Tlačiť
3-Bromo-5-nitroanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR61069-25G OR61069-5G
APOSOR61069-25GEA 116.33 EUR
APOSOR61069-25G APOSOR61069-5G
3-Bromo-5-nitroanisole 98%
3-Bromo-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Teplota tavenia: 85…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112752
Číslo CAS: 16618-67-0