Tlačiť
2-Hydrazinylpyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR61068-100G OR61068-25G OR61068-5G
APOSOR61068-100GEA 546.73 EUR
APOSOR61068-100G APOSOR61068-25G APOSOR61068-5G
2-Hydrazinylpyridine 95%
2-Hydrazinylpyridine
Vzorec: C₅H₇N₃
Teplota varu: 90…92 °C/0,75mmHg
Teplota tavenia: 41…44 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006249
Číslo CAS: 4930-98-7