Tlačiť
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester Hydrochloride
OR61067-1G OR61067-5G
APOSOR61067-1GEA 24.91 EUR
APOSOR61067-1G APOSOR61067-5G
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Mw: 193.67 g/mol
Teplota tavenia: 138…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08274538
Číslo CAS: 61367-07-5