Tlačiť
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: DavePhos, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(N,N-dimethylamino))-1,1'-biphenyl, 2'-(Dicyclohexylphosphino)-N,N-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine, 2-Dicyclohexylphosphino-2’-(N,N-dimethylamino)biphenyl
OR61059-25G OR61059-5G OR61059-100G
APOSOR61059-25GEA 139.59 EUR
APOSOR61059-25G APOSOR61059-5G APOSOR61059-100G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl 98%
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-(dimethylamino)biphenyl
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916. This product is intended for research and development purposes only.
Vzorec: C₂₆H₃₆NP
Teplota tavenia: 121…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183572
Číslo CAS: 213697-53-1