Tlačiť
Diethoxy(dimethyl)silane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethyldiethoxysilane
OR61048-100G OR61048-2.5KG OR61048-500G
APOSOR61048-100GEA 24.95 EUR
APOSOR61048-100G APOSOR61048-2.5KG APOSOR61048-500G
Diethoxy(dimethyl)silane
Diethoxy(dimethyl)silane
Vzorec: C₆H₁₆O₂Si
Teplota varu: 111…113 °C
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,865 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009068
Číslo CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
OSN: 2380
ADR: 3,II