Tlačiť
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Boronophenyl)acetic acid
OR6104-250MG OR6104-1G
APOSOR6104-250MGEA 151.01 EUR
APOSOR6104-250MG APOSOR6104-1G
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₄
Mw: 179.9700 g/mol
Teplota tavenia: 188…190 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08704669
Číslo CAS: 914397-60-7