Tlačiť
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride
OR61012-1G OR61012-5G OR61012-10G
APOSOR61012-1GEA 81.43 EUR
APOSOR61012-1G APOSOR61012-5G APOSOR61012-10G
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Vzorec: C₁₃H₁₆ClNOS
Mw: 269.79 g/mol
Teplota tavenia: 142…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011959
Číslo CAS: 4568-71-2