Tlačiť
3-Chloroisoquinoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6098-1G OR6098-5G
APOSOR6098-1GEA 64.98 EUR
APOSOR6098-1G APOSOR6098-5G
3-Chloroisoquinoline 98%
3-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Teplota tavenia: 42…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05982009
Číslo CAS: 19493-45-9