Tlačiť
5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6097-1G OR6097-500MG
APOSOR6097-1GEA 205.78 EUR
APOSOR6097-1G APOSOR6097-500MG
5-Amino-1-chloroisoquinoline 98%
5-Amino-1-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Teplota tavenia: 158…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09258640
Číslo CAS: 374554-54-8