Tlačiť
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6086-1G OR6086-5G
APOSOR6086-1GEA 122.74 EUR
APOSOR6086-1G APOSOR6086-5G
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97%
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Vzorec: C₆H₉NS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025909
Číslo CAS: 195503-40-3
OSN: 3276
ADR: 6.1,III