Tlačiť
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR6085-1G OR6085-5G
APOSOR6085-1GEA 160.85 EUR
APOSOR6085-1G APOSOR6085-5G
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile 97%
4-(2-Methyl-1-imidazolyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₉N₃
Teplota tavenia: 138…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 122957-50-0