Tlačiť
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromobenzylsulphonyl chloride
OR6075-1G OR6075-500MG OR6075-5G
APOSOR6075-1GEA 59.68 EUR
APOSOR6075-1G APOSOR6075-500MG APOSOR6075-5G
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Mw: 269.5433 g/mol
Teplota tavenia: 117…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973454
Číslo CAS: 53531-69-4
OSN: 3261
ADR: 8 II