Tlačiť
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzyl bromide
OR6068-1G OR6068-250MG
APOSOR6068-1GEA 452.47 EUR
APOSOR6068-1G APOSOR6068-250MG
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O
Teplota tavenia: 64…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09064955
Číslo CAS: 892501-91-6
OSN: 3261
ADR: 8,III