Tlačiť
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR6054-1G OR6054-500MG
APOSOR6054-1GEA 565.18 EUR
APOSOR6054-1G APOSOR6054-500MG
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide 95%
2-Amino-N-hydroxy-2-phenylacetamide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Teplota tavenia: 170…172 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00243468
Číslo CAS: 105985-16-8