Tlačiť
Geranyl acetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate
OR6044-25G OR6044-100G
APOSOR6044-25GEA 82.92 EUR
APOSOR6044-25G APOSOR6044-100G
Geranyl acetate 98%
Geranyl acetate
Vzorec: C₁₂H₂₀O₂
Mw: 196.29 g/mol
Teplota varu: 138 °C/25mmHg
Hustota: 0.916 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015037
Číslo CAS: 105-87-3