Tlačiť
Farnesol (mixture of isomers) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR6039-25G OR6039-100G
APOSOR6039-25GEA 0 EUR
APOSOR6039-25G APOSOR6039-100G
Farnesol (mixture of isomers) 95%
Farnesol (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₂₆O
Teplota varu: 149 °C/4mmHg
Hustota: 0,886 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002918
Číslo CAS: 4602-84-0
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III