Tlačiť
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
OR6030-100G OR6030-25G
APOSOR6030-100GEA 106.15 EUR
APOSOR6030-100G APOSOR6030-25G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNO
Mw: 167.60 g/mol
Teplota varu: 149…150 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 45…49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031535
Číslo CAS: 3598-13-8
OSN: 3439
ADR: 6.1 III