Tlačiť
2,4-Dichlorothiazole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR60252-25G OR60252-100G OR60252-5G
APOSOR60252-25GEA 39.74 EUR
APOSOR60252-25G APOSOR60252-100G APOSOR60252-5G
2,4-Dichlorothiazole 99%
2,4-Dichlorothiazole
Vzorec: C₃HCl₂NS
Mw: 154.0200 g/mol
Teplota varu: 184 °C
Teplota tavenia: 44 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08691358
Číslo CAS: 4175-76-2