Tlačiť
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)hydratropic Acid, 2-(4-(Bromomethyl)phenyl)propanoic acid
OR60242-100G OR60242-25G
APOSOR60242-100GEA 506.62 EUR
APOSOR60242-100G APOSOR60242-25G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
Teplota tavenia: 126…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093445
Číslo CAS: 111128-12-2
OSN: 1759
ADR: 8,II