Tlačiť
8-Bromo-1-octene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR60222-25G OR60222-5G
APOSOR60222-25GEA 133.98 EUR
APOSOR60222-25G APOSOR60222-5G
8-Bromo-1-octene 98%
8-Bromo-1-octene
Vzorec: C₈H₁₅Br
Teplota varu: 92 °C/24mmHg
Hustota: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000275
Číslo CAS: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4