Tlačiť
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-Lys(Z)-OMe.HCl, H-Lys(Z)-OMe·HCl
OR60214-100G OR60214-25G
APOSOR60214-100GEA 374.25 EUR
APOSOR60214-100G APOSOR60214-25G
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Vzorec: C₁₅H₂₃ClN₂O₄
Teplota tavenia: 115…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00034846
Číslo CAS: 27894-50-4
EINECS: 248-715-9