Tlačiť
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N'-1,3-Bismaleimidobenzene, N,N'-1,3-Phenylenebismaleimide
OR60208-100G OR60208-25G OR60208-500G
APOSOR60208-100GEA 29.84 EUR
APOSOR60208-100G APOSOR60208-25G APOSOR60208-500G
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide
Vzorec: C₁₄H₈N₂O₄
Teplota tavenia: 198…201 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022569
Číslo CAS: 3006-93-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,II