Tlačiť
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl 2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 2-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected
OR60204-10G OR60204-25G OR60204-5G
APOSOR60204-10GEA 208.29 EUR
APOSOR60204-10G APOSOR60204-25G APOSOR60204-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.28 g/mol
Hustota: 1.014 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01317793
Číslo CAS: 177911-87-4
OSN: 2735
ADR: 8 III