Tlačiť
trans-4-Decenal
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-4-Decenal
OR6017-5G OR6017-1G
APOSOR6017-5GEA 58.16 EUR
APOSOR6017-5G APOSOR6017-1G
trans-4-Decenal
trans-4-Decenal
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Teplota varu: 80 °C/4mmHg
Hustota: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065447
Číslo CAS: 65405-70-1
EINECS: 265-741-6