Tlačiť
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR60159-5G OR60159-1G OR60159-250MG
APOSOR60159-5GEA 75.01 EUR
APOSOR60159-5G APOSOR60159-1G APOSOR60159-250MG
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Mw: 198.0201 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11518975
Číslo CAS: 929617-35-6