Tlačiť
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate, Methyl 6-chloro-3-methylpyridine-2-carboxylate
OR60156-1G OR60156-250MG
APOSOR60156-1GEA 63.29 EUR
APOSOR60156-1G APOSOR60156-250MG
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Mw: 185.6076 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12756112
Číslo CAS: 878207-92-2