Tlačiť
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-5-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carbonitrile
OR60144-1G OR60144-10G OR60144-5G
APOSOR60144-1GEA 100.14 EUR
APOSOR60144-1G APOSOR60144-10G APOSOR60144-5G
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Mw: 197.0320 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16988815
Číslo CAS: 474824-78-7