Tlačiť
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
OR60129-100G OR60129-250G OR60129-5G OR60129-500G
APOSOR60129-100GEA 28.24 EUR
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G APOSOR60129-5G APOSOR60129-500G
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
Mw: 188.18
Teplota varu: 375
Teplota tavenia: 195…200 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003960
Číslo CAS: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
Merck Index: 13,04859