Tlačiť
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
OR60118-100MG OR60118-1G OR60118-250MG
APOSOR60118-100MGEA 24.91 EUR
APOSOR60118-100MG APOSOR60118-1G APOSOR60118-250MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₇IN₂O₂
Mw: 302.0700 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06739144
Číslo CAS: 885271-25-0