Tlačiť
N-Boc-L-valine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR60097-100G OR60097-500G
APOSOR60097-100GEA 0 EUR
APOSOR60097-100G APOSOR60097-500G
N-Boc-L-valine 97%
N-Boc-L-valine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065605
Číslo CAS: 13734-41-3