Tlačiť
Cyclobutylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR60086-5G OR60086-1G
APOSOR60086-5GEA 249.15 EUR
APOSOR60086-5G APOSOR60086-1G
Cyclobutylboronic acid
Cyclobutylboronic acid
Vzorec: C₄H₉BO₂
Mw: 99.9241 g/mol
Teplota tavenia: 118…123 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06798108
Číslo CAS: 849052-26-2