Tlačiť
2-Methylisonicotinic acid, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
OR60082-1G OR60082-250MG OR60082-5G
APOSOR60082-1GEA 24.91 EUR
APOSOR60082-1G APOSOR60082-250MG APOSOR60082-5G
2-Methylisonicotinic acid, Technical Grade
2-Methylisonicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14 g/mol
Teplota tavenia: 295…300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00513435
Číslo CAS: 4021-11-8