Tlačiť
6-Amino-1-indanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Aminoindan-1-one, 6-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR60076-1G OR60076-250MG
APOSOR60076-1GEA 33.17 EUR
APOSOR60076-1G APOSOR60076-250MG
6-Amino-1-indanone
6-Amino-1-indanone
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota tavenia: 165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00100747
Číslo CAS: 69975-65-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III