Tlačiť
8-Isoquinolineboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Isoquinolin-8-ylboronic acid
OR60072-1G OR60072-250MG
APOSOR60072-1GEA 299.62 EUR
APOSOR60072-1G APOSOR60072-250MG
8-Isoquinolineboronic acid
8-Isoquinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
Mw: 172.9800 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11044913
Číslo CAS: 721401-43-0