Tlačiť
6-Isoquinolineboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR60071-1G OR60071-250MG
APOSOR60071-1GEA 269.18 EUR
APOSOR60071-1G APOSOR60071-250MG
6-Isoquinolineboronic acid 95%
6-Isoquinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
Mw: 172.98 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10697418
Číslo CAS: 899438-92-7