Tlačiť
Kyselina kapronová 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR6007-100G OR6007-500G OR6007-25G
APOSOR6007-100GEA 79.82 EUR
APOSOR6007-100G APOSOR6007-500G APOSOR6007-25G
Kyselina kapronová 99%
Kyselina kapronová
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 202…203 °C
Teplota tavenia: –3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004421
Číslo CAS: 142-62-1