Tlačiť
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR60069-1G OR60069-250MG
APOSOR60069-1GEA 307.23 EUR
APOSOR60069-1G APOSOR60069-250MG
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅Br₂N
Mw: 250.92 g/mol
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276299
Číslo CAS: 94446-97-6