Tlačiť
7-Amino-1-tetralone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Amino-alpha-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR60056-1G OR60056-500MG
APOSOR60056-1GEA 167.27 EUR
APOSOR60056-1G APOSOR60056-500MG
7-Amino-1-tetralone
7-Amino-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Teplota tavenia: 138…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369817
Číslo CAS: 22009-40-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III