Tlačiť
4-Iodobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Iodophenyl)methanol
OR60044-5G OR60044-10G OR60044-25G
APOSOR60044-5GEA 29.84 EUR
APOSOR60044-5G APOSOR60044-10G APOSOR60044-25G
4-Iodobenzyl alcohol
4-Iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇IO
Mw: 234.04
Teplota tavenia: 72…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01732720
Číslo CAS: 18282-51-4