Tlačiť
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR60041-250MG OR60041-1G
APOSOR60041-250MGEA 24.95 EUR
APOSOR60041-250MG APOSOR60041-1G
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO₂S
Teplota tavenia: 42…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05664916
Číslo CAS: 6684-06-6
OSN: 3261
ADR: 8,II