Tlačiť
3-Aminopropylphosphonic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR60033-1G OR60033-5G
APOSOR60033-1GEA 75.31 EUR
APOSOR60033-1G APOSOR60033-5G
3-Aminopropylphosphonic acid
3-Aminopropylphosphonic acid
Vzorec: C3H10NO3P
Mw: 139.0902 g/mol
Teplota tavenia: 294 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008222
Číslo CAS: 13138-33-5