Tlačiť
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Methyl-2(methylsulphanyl)pyrimidine
OR60031-25G OR60031-5G
APOSOR60031-25GEA 160.85 EUR
APOSOR60031-25G APOSOR60031-5G
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₆H₈N₂S
Hustota: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023242
Číslo CAS: 14001-63-9