Tlačiť
4-Borono-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid
OR60017-1G OR60017-5G
APOSOR60017-1GEA 284.8 EUR
APOSOR60017-1G APOSOR60017-5G
4-Borono-DL-phenylalanine
4-Borono-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₂BNO₄
Mw: 209.01 g/mol
Teplota tavenia: 270 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863704
Číslo CAS: 90580-64-6