Tlačiť
7-Amino-2-methylindazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR60014-1G OR60014-5G OR60014-250MG
APOSOR60014-1GEA 28.24 EUR
APOSOR60014-1G APOSOR60014-5G APOSOR60014-250MG
7-Amino-2-methylindazole
7-Amino-2-methylindazole
Vzorec: C₈H₉N₃
Mw: 147.18 g/mol
Teplota tavenia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03787880
Číslo CAS: 90223-02-2