Tlačiť
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-benzimidazol-2-one, 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR60004-1G OR60004-25G OR60004-5G
APOSOR60004-1GEA 43.32 EUR
APOSOR60004-1G APOSOR60004-25G APOSOR60004-5G
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
1-Methyl-2-benzimidazolinone
Vzorec: C₈H₈N₂O
Mw: 148.165 g/mol
Teplota tavenia: 192…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142654
Číslo CAS: 1849-01-0